Sulfato de Chumbo (II) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
387271000
387275000
ACRO387271000EA
32.8
EUR
ACRO387271000
ACRO387275000
Sulfato de Chumbo (II) 99%
Sulfato de Chumbo (II)
Fórmula:
O₄PbS Ponto de Fusão: 1170 °C Densidade: 6,0631 g/cm³ (18 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011166 Número CAS: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05444 |
Appearance | White Crystalline powder |
Identification | Confirmed |
Elemental Analysis | ≥98.5 % (AES) |