Print…
Sulfureto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lead sulphide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
372595-100G 372595-25G
SIAL372595-100GEA 447 EUR
SIAL372595-100G SIAL372595-25G
Sulfureto de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Sulfureto de Chumbo (II)
Fórmula: ̍PbS
Peso Molecular: 239.27 g/mol
Ponto de ebulição: 1344
Ponto de Fusão: 1114
Densidade: 7.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016280
Número CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05445