Print…
Sulfureto de Chumbo (II) (≥82% Pb)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead sulphide
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 54 EUR
A10268.36 A10268.0E
Sulfureto de Chumbo (II) (≥82% Pb)
Sulfureto de Chumbo (II)
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Fórmula: PbS
Peso Molecular: 239.27 g/mol
Ponto de ebulição: 1344
Ponto de Fusão: 1114
Densidade: 7.5
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016280
Número CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5421