Sulfureto de Chumbo (II) ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead sulphide
45462.09
45462.04
45462.09EA
336
EUR
45462.09
45462.04
Sulfureto de Chumbo (II) ≥99.995% (baseado em metais)
Sulfureto de Chumbo (II)
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-87-0
Molecular Formula: PbS
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Lump
Density: 7.5
Refractive Index: 3.921
Odour: Odourless
Melting Point: 1114°
Merck Reference: 14,5421
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016280
Fórmula:
̍PbS Peso Molecular: 239.27 g/mol Ponto de ebulição: 1344 Ponto de Fusão: 1114 Densidade: 7.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016280 Número CAS: 1314-87-0 EINECS: 215-246-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5421 |