Tetrapropoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetra-n-propoxysilane, Tetrapropyl orthosilicate
L16644.14
L16644.22
L16644.14EA
46.9
EUR
L16644.14
L16644.22
Tetrapropoxysilane ≥97%
Tetrapropoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 682-01-9
Molecular Formula: C12H28O4Si
Formula Weight: 264.44
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 224-225° (94°/5mm)
Beilstein Reference: 1706115
MDL No.: MFCD00009364
Fórmula:
C₁₂H₂₈O₄Si Peso Molecular: 264.44 g/mol Ponto de ebulição: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg) Densidade: 0.916 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009364 Número CAS: 682-01-9 EINECS: 211-659-0 |