Print…
Silicato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetramethyl orthosilicate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
341436-100G 341436-25G
SIAL341436-100GEA 153 EUR
SIAL341436-100G SIAL341436-25G
Silicato de metilo, Sigma-Aldrich®
Silicato de metilo
Fórmula: C₄H₁₂O₄Si
Peso Molecular: 152.22 g/mol
Ponto de ebulição: 121
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008341
Número CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I