Print…
Silicato de metilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetramethyl orthosilicate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 EUR
8.14651.9025 8.14651.9200
Silicato de metilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Silicato de metilo
Fórmula: C₄H₁₂O₄Si
Peso Molecular: 152.22 g/mol
Ponto de ebulição: 121
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008341
Número CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 (3) I
Encomendar
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C