Silicato de metilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tetramethyl orthosilicate
L09716.14
L09716.22
L09716.36
L09716.C4
L09716.14EA
29.9
EUR
L09716.14
L09716.22
L09716.36
L09716.C4
Silicato de metilo ≥98%
Silicato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 681-84-5
Molecular Formula: C4H12O4Si
Formula Weight: 152.22
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3680
Odour: Ether-like
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1699658
UN No.: 2606
MDL No.: MFCD00008341
Fórmula:
C₄H₁₂O₄Si Peso Molecular: 152.22 g/mol Ponto de ebulição: 121…122 °C Ponto de Fusão: 4…5 °C Densidade: 1.032 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008341 Número CAS: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 UN: 2606 ADR: 6.1 I |