Print…
Silicato de metilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetramethyl orthosilicate
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 27.8 EUR
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Silicato de metilo 99%
Silicato de metilo
Fórmula: C₄H₁₂O₄Si
Peso Molecular: 152.22 g/mol
Ponto de ebulição: 121
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1.03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008341
Número CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA