Print…
Silicato de etilo (TEOS), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetraethoxysilane
86578-1L 86578-250ML
SIAL86578-1LEA 129 EUR
SIAL86578-1L SIAL86578-250ML
Silicato de etilo (TEOS), Sigma-Aldrich®
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 168
Ponto de Fusão: –85.5 °C
Densidade: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882