Print…
Silicato de etilo (TEOS), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Tetraethoxysilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
131903-2.5L 131903-250ML 131903-25ML 131903-500ML 131903-1L
SIAL131903-2.5LEA 249 EUR
SIAL131903-2.5L SIAL131903-250ML SIAL131903-25ML SIAL131903-500ML SIAL131903-1L
Silicato de etilo (TEOS), Sigma-Aldrich®
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 168
Ponto de Fusão: –85.5 °C
Densidade: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882