Print…
Silicato de etilo (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Tetraethoxysilane
24004.290EA 68.2 EUR
24004.290 24004.360
Silicato de etilo (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 168
Ponto de Fusão: –85,5 °C
Densidade: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Encomendar
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %