Silicato de etilo (TEOS) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetraethoxysilane
A14965.0F
A14965.AE
A14965.AP
A14965.0FEA
176
EUR
A14965.0F
A14965.AE
A14965.AP
Silicato de etilo (TEOS) ≥98%
Silicato de etilo (TEOS)
Purity: 98%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3830
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
Fórmula:
Si(OC₂H₅)₄ Peso Molecular: 208.33 g/mol Ponto de ebulição: 168 °C Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 0.934 Ponto de Inflamação: 46 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009062 Número CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3 III Merck Index: 13,03882 |