Silicato de etilo (TEOS) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99+%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3820
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
As a binding agent and as a polymerization catalyst
Fórmula:
Si(OC₂H₅)₄ Ponto de ebulição: 168 °C Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 0,934 Ponto de Inflamação: 46 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009062 Número CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Merck Index: 14,3851 |