Print…
Silicato de etilo (TEOS) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 81 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Silicato de etilo (TEOS) 98%
Silicato de etilo (TEOS)
Fórmula: Si(OC₂H₅)₄
Peso Molecular: 208.33 g/mol
Ponto de ebulição: 166…169 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 0.94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009062
Número CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA