Print…
Etóxido de Germanio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Germanium tetraethanolate, Germanic acid tetraethyl ester, Tetraethyl orthogermanate, Germanium tetraethoxide, Germanium (IV) ethanolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
339180-25G 339180-5G
SIAL339180-25GEA 933 EUR
SIAL339180-25G SIAL339180-5G
Etóxido de Germanio (IV), Sigma-Aldrich®
Etóxido de Germanio (IV)
Fórmula: C₈H₂₀GeO₄
Ponto de ebulição: 185…187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –72 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015121
Número CAS: 14165-55-0
EINECS: 238-007-8