Etóxido de Germanio (IV) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Germanium tetraethanolate, Germanic acid tetraethyl ester, Tetraethyl orthogermanate, Germanium tetraethoxide, Germanium (IV) ethanolate
14679.03
14679.06
14679.14
14679.03EA
57.3
EUR
14679.03
14679.06
14679.14
Etóxido de Germanio (IV) ≥97%
Etóxido de Germanio (IV)
Purity: 97%
CAS No.: 14165-55-0
Molecular Formula: C8H20GeO4
Formula Weight: 252.84
Flash Point: 49°(121°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.14
Refractive Index: 1.4070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -72°
Boiling Point: 185.5°
Solubility: Soluble in anhydrous alcohol and benzene. Hydrolyzes in water
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015121
Fórmula:
C₈H₂₀GeO₄ Ponto de ebulição: 185,5 °C Ponto de Fusão: –72 °C Densidade: 1,14 Ponto de Inflamação: 49 °C (121 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015121 Número CAS: 14165-55-0 EINECS: 238-007-8 ADR: 3,III |