Isopropóxido de Germanio (IV) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetraisopropyl orthogermanate, Germanium tetraisopropoxide, Germanium (IV) isopropanolate, Germanium tetraisopropanolate, Germanic acid tetraisopropyl ester
42673.03
42673.06
42673.14
42673.03EA
79.5
EUR
42673.03
42673.06
42673.14
Isopropóxido de Germanio (IV) ≥99.9% (baseado em metais)
Isopropóxido de Germanio (IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 21154-48-3
Molecular Formula: C12H28GeO4
Formula Weight: 308.94
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.414
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 109°/30mm
MDL No.: MFCD00015339
Fórmula:
C₁₂H₂₈GeO₄ Ponto de ebulição: 109 °C (30 mmHg) Densidade: 1,025 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015339 Número CAS: 21154-48-3 |