Print…
Triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
390143-10ML 390143-50ML
SIAL390143-10MLEA 97.7 EUR
SIAL390143-10ML SIAL390143-50ML
Triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Triethoxysilane
Fórmula: C₆H₁₆O₃Si
Ponto de ebulição: 135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –170 °C
Densidade: 0,8753 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009061
Número CAS: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN: 3384
ADR: 6.1,I