Triethoxysilane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22063.09
B22063.18
B22063.30
B22063.09EA
68.1
EUR
B22063.09
B22063.18
B22063.30
Triethoxysilane 96%
Triethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 998-30-1
Molecular Formula: C6H16O3Si
Formula Weight: 164.28
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3770
Melting Point: -170°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1738989
UN No.: 3384
MDL No.: MFCD00009061
Fórmula:
C₆H₁₆O₃Si Ponto de ebulição: 134…135 °C Ponto de Fusão: –170 °C Densidade: 0,885 Ponto de Inflamação: 26 °C (78 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009061 Número CAS: 998-30-1 EINECS: 213-650-7 UN: 3489 ADR: 6.1,I |