Print…
Óxido de Estanho (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244651-100G 244651-2KG 244651-500G
SIAL244651-100GEA 124 EUR
SIAL244651-100G SIAL244651-2KG SIAL244651-500G
Óxido de Estanho (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Estanho (IV)
Fórmula: O₂Sn
Ponto de ebulição: ∼2500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1624,85 °C
Densidade: 6,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778