Print…
Óxido de Estanho (IV), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 115 EUR
1.07818.0250 1.07818.9025
Óxido de Estanho (IV), Supelco®
Óxido de Estanho (IV)
Fórmula: O₂Sn
Ponto de ebulição: ∼2500 °C (1013 hPa)
Densidade: 6,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)