Print…
Óxido de Estanho (IV) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
12283.22 12283.36 12283.A3
12283.22EA 49.8 EUR
12283.22 12283.36 12283.A3
Óxido de Estanho (IV) ≥99.9% (baseado em metais)
Óxido de Estanho (IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 6.95 Refractive Index: 1.9968 Appearance: White to pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1630° Boiling Point: 1800-1900° subl. Merck Reference: 14,8778 MDL No.: MFCD00011244
Fórmula: O₂Sn
Ponto de ebulição: 1800…1900 °C (sublimação)
Ponto de Fusão: 1630 °C
Densidade: 6,95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,8778