Óxido de Estanho (IV) ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
10891.06
10891.14
10891.06EA
134
EUR
10891.06
10891.14
Óxido de Estanho (IV) ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Estanho (IV)
Purity: 99.996%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 6.95
Refractive Index: 1.9968
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1630°
Boiling Point: 1800-1900° subl.
Merck Reference: 14,8778
MDL No.: MFCD00011244
Fórmula:
O₂Sn Ponto de ebulição: 1800…1900 °C (sublimação) Ponto de Fusão: 1630 °C Densidade: 6,95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011244 Número CAS: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,8778 |