Print…
Óxido de Estanho (IV) 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
223681000 223685000
ACRO223681000EA 61.9 EUR
ACRO223681000 ACRO223685000
Óxido de Estanho (IV) 99.9% (baseado em traços de metais)
Óxido de Estanho (IV)
Fórmula: O₂Sn
Ponto de ebulição: ∼2500 °C (1013 hPa)
Densidade: 6,95 g/cm³
Número MDL : MFCD00011244
Número CAS: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Encomendar
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %