Print…
Óxido de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244643-100G 244643-500G
SIAL244643-100GEA 122 EUR
SIAL244643-100G SIAL244643-500G
Óxido de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Óxido de Estanho (II)
Fórmula: OSn
Ponto de ebulição: 1425 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1040 °C
Densidade: 6,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011243
Número CAS: 21651-19-4
EINECS: 244-499-5
Merck Index: 12,08944