Óxido de Estanho (II) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
A17889.22EA
41.3
EUR
A17889.22
A17889.0E
A17889.36
Óxido de Estanho (II) ≥99%
Óxido de Estanho (II)
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Fórmula:
OSn Ponto de ebulição: 1425 °C (1013 hPa) Densidade: 6,45 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011243 Número CAS: 21651-19-4 EINECS: 244-499-5 Merck Index: 14,8787 |