Silica gel amorphous ≥99.9% (baseado em metais), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
44781.14
44781.22
44781.36
44781.14EA
85.4
EUR
44781.14
44781.22
44781.36
Silica gel amorphous ≥99.9% (baseado em metais), nanopó
Silicon(IV) oxide, amorphous
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 80nm APS Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,4 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |