Silica gel amorphous S.A. 105-130 m²/g, fumado, tratado na superfície
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42784.18
42784.30
42784.A1
42784.18EA
40.1
EUR
42784.18
42784.30
42784.A1
Silica gel amorphous S.A. 105-130 m²/g, fumado, tratado na superfície
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh powder
Density: 1.8
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Coatings, adhesives, sealants, silicones, inks
Fórmula:
SiO₂ Ponto de Fusão: ~ 2230 °C Densidade: 1,8 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 |