Print…
Silicon dioxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
637246-250G 637246-500G 637246-50G
SIAL637246-250GEA 931 EUR
SIAL637246-250G SIAL637246-500G SIAL637246-50G
Silicon dioxide, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1719 °C
Densidade: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493