Print…
Silicon dioxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
342890-100G 342890-1KG
SIAL342890-100GEA 130 EUR
SIAL342890-100G SIAL342890-1KG
Silicon dioxide, Sigma-Aldrich®
Silicon dioxide
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1719 °C
Densidade: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493