Silicon dioxide ≥99.0% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
89709.A1
89709.A7
89709.30
89709.A1EA
274
EUR
89709.A1
89709.A7
89709.30
Silicon dioxide ≥99.0% (baseado em metais)
Silicon dioxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g
Density: 2.2
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |