Print…
Oxido de Silício (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
262951-250G 262951-50G
SIAL262951-250GEA 929 EUR
SIAL262951-250G SIAL262951-50G
Oxido de Silício (II), Sigma-Aldrich®
Oxido de Silício (II)
Fórmula: SiO
Ponto de ebulição: 1880 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1702 °C
Densidade: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151536
Número CAS: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640