Oxido de Silício (II) ≥99.8% (baseado nos metais), Grau óptico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 10097-28-6
Molecular Formula: OSi
Formula Weight: 44.09
Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less)
Density: 2.13
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point:
Fórmula:
SiO Ponto de ebulição: 1880 °C Ponto de Fusão: >1702 °C Densidade: 2,13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151536 Número CAS: 10097-28-6 EINECS: 233-232-8 Merck Index: 14,8496 |