Print…
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF suitable for use as excipient, purificado e calcinado, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Diatomaceous silica, Diatomaceous earth, Siliceous earth, Infusorial earth, Diatomite, Celite
1.08117.9025 1.08117.9026
1.08117.9025EA 347 EUR
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF suitable for use as excipient, purificado e calcinado, SAFC®
Kieselguhr
Fórmula: O₂Si
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Densidade: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132803
Número CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0