Print…
Óxido de Germânio (IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Germanium dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
483001-10G 483001-50G
SIAL483001-10GEA 256 EUR
SIAL483001-10G SIAL483001-50G
Óxido de Germânio (IV), Sigma-Aldrich®
Óxido de Germânio (IV)
Fórmula: GeO₂
Ponto de Fusão: 1110 °C
Densidade: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011030
Número CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417