Óxido de Germânio (IV) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Germanium dioxide
11155.14
11155.22
11155.06
11155.14EA
336
EUR
11155.14
11155.22
11155.06
Óxido de Germânio (IV) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Germânio (IV)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Solubility: Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Fórmula:
GeO₂ Ponto de Fusão: 1086 °C Densidade: 6,239 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011030 Número CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |