Óxido de Germânio (IV) ≥99.9999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Germanium dioxide
10510.06
10510.14
10510.22
10510.06EA
92.7
EUR
10510.06
10510.14
10510.22
Óxido de Germânio (IV) ≥99.9999% (baseado em metais)
Óxido de Germânio (IV)
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Fórmula:
GeO₂ Ponto de Fusão: 1086 °C Densidade: 6,239 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011030 Número CAS: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |