Print…
Óxido de Germânio (IV) 99.999% (baseado em traços de metais), Grau Eletrônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Germanium dioxide
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 118 EUR
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
Óxido de Germânio (IV) 99.999% (baseado em traços de metais), Grau Eletrônico
Óxido de Germânio (IV)
Fórmula: GeO₂
Ponto de Fusão: 1115 °C
Densidade: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011030
Número CAS: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Encomendar
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm