Óxido de Chumbo (IV) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dioxide
10729.09
10729.18
10729.09EA
205
EUR
10729.09
10729.18
Óxido de Chumbo (IV) ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Chumbo (IV)
Purity: 99.995%
CAS No.: 1309-60-0
Molecular Formula: PbO2
Formula Weight: 239.19
Physical Form: Powder
Density: 9.38
Melting Point: 290° dec.
Merck Reference: 14,5407
UN No.: 1872
MDL No.: MFCD00011165
Fórmula:
O₂Pb Peso Molecular: 239.2 g/mol Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição) Densidade: 9.38 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011165 Número CAS: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,5407 |