Óxido de Chumbo (IV) 97+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
217530050
217531000
217535000
217530025
ACRO217530050EA
46.3
EUR
ACRO217530050
ACRO217531000
ACRO217535000
ACRO217530025
Óxido de Chumbo (IV) 97+%, extra puro
Óxido de Chumbo (IV)
Fórmula:
O₂Pb Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição) Densidade: 9,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011165 Número CAS: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05424 |
Appearance | Brown to black Powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Zinc (Zn) | ≤0.005 % |