Print…
Óxido de chumbo (II,IV) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Minium, Orange lead
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 23.5 EUR
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Óxido de chumbo (II,IV) 98%
Óxido de Chumbo (II,IV)
Fórmula: Pb₃O₄
Peso Molecular: 685.6 g/mol
Ponto de ebulição: 2682 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 500 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078491
Número CAS: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05449
Encomendar
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm