Print…
Óxido de chumbo (II), Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.05658.5000 1.05658.9050
1.05658.5000EA 1310 EUR
1.05658.5000 1.05658.9050
Óxido de chumbo (II), Supelco®
Óxido de Chumbo (II)
Fórmula: PbO
Ponto de ebulição: 1470 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 888 °C
Densidade: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011164
Número CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Encomendar
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)