Tin(IV) iodide, ultra seco ≥99.998% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Fórmula:
I₄Sn Ponto de ebulição: 340 °C Ponto de Fusão: ∼ 143 °C Densidade: 4,46 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036272 Número CAS: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8777 |