Tin(II) iodide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tin(II) iodide, Tin diiodide
71112.09
71112.18
71112.09EA
159
EUR
71112.09
71112.18
Tin(II) iodide ≥99%
Tin(II) iodide
Purity: 99+%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -6 Mesh Powder
Density: 5.28
Appearance: Yellow to red
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Solubility: Soluble in benzene, CS2, chloroform, and solutions of alkali chlorides or iodides. Decomposes in water
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Fórmula:
I₂Sn Ponto de ebulição: 720 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 320 °C Densidade: 5,28 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049545 Número CAS: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8785 |