Tin(II) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tin(II) iodide, Tin diiodide
Ampolado sob argônio
14476.06
14476.14
14476.06EA
243
EUR
14476.06
14476.14
Tin(II) iodide, ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Tin(II) iodide
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.28
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Fórmula:
I₂Sn Ponto de ebulição: 720 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 320 °C Densidade: 5,28 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049545 Número CAS: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8785 |