Iodeto de Germânio (IV) ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tetraiodogermane, Germanium tetraiodide
14009.09
14009.18
14009.09EA
383
EUR
14009.09
14009.18
Iodeto de Germânio (IV) ≥99.999% (baseado em metais)
Iodeto de Germânio (IV)
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-95-8
Molecular Formula: GeI4
Formula Weight: 580.21
Physical Form: -10 Mesh Crystalline
Density: 4.32
Melting Point: 146°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016120
Fórmula:
GeI₄ Peso Molecular: 580.23 g/mol Ponto de ebulição: 350 Ponto de Fusão: 146 Densidade: 4.32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016120 Número CAS: 13450-95-8 EINECS: 236-613-7 UN: 3260 ADR: 8 III |