Germanium(II) iodide ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Germanium diiodide
14013.03
14013.06
14013.03EA
252
EUR
14013.03
14013.06
Germanium(II) iodide ≥99.99% (baseado em metais)
Germanium(II) iodide
Purity: 99.99%
CAS No.: 13573-08-5
Molecular Formula: GeI2
Formula Weight: 326.40
Physical Form: -10 Mesh
Density: 5.37
Appearance: Yellow to brown
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00135537
Fórmula:
GeI₂ Peso Molecular: 326.42 g/mol Ponto de Fusão: 460 Densidade: 5.37 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135537 Número CAS: 13573-08-5 EINECS: 236-998-1 UN: 3260 ADR: 8 II |