Iodeto de Chumbo (II) ≥99.9985% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead diiodide
12724.14
12724.22
12724.14EA
166
EUR
12724.14
12724.22
Iodeto de Chumbo (II) ≥99.9985% (baseado em metais)
Iodeto de Chumbo (II)
Purity: 99.9985%
CAS No.: 10101-63-0
Molecular Formula: I2Pb
Formula Weight: 461.00
Physical Form: Powder
Density: 6.16
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 402°
Boiling Point: 954°
Merck Reference: 14,5411
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011163
Fórmula:
I₂Pb Peso Molecular: 461.01 g/mol Ponto de ebulição: 954 °C Ponto de Fusão: 402 Densidade: 6.16 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011163 Número CAS: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5411 |