Iodeto de Chumbo (II) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
198860500
198862500
ACRO198860500EA
77.9
EUR
ACRO198860500
ACRO198862500
Iodeto de Chumbo (II) 99%
Iodeto de Chumbo (II)
Fórmula:
I₂Pb Ponto de ebulição: 954 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 402 °C Densidade: 6,16 g/cm³ |
Número MDL :
MFCD00011163 Número CAS: 10101-63-0 EINECS: 233-256-9 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05430 |
Appearance | Yellow to orange Powder |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Loss on drying | ≤0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |